Learn More
3,5-Diméthyl-3-heptanol, érythro + thréo, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11499926
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499926 10 g 10g
11409936 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20896.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Elle est utilisée dans la synthèse des isomères tertiaires du nonylphénol marqués 14C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19549-74-7
Formule moléculaire C9H20O
Poids moléculaire (g/mol) 144.26
Numéro MDL MFCD00046585
Clé InChI NOSOEGQGQOMHBF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo, acmc-20ance, 4-heptanol,3,5-dimethyl, ethyl methyl 2-methylbutyl carbinol
CID PubChem 140546
Nom IUPAC 3,5-diméthylheptan-3-ol
SMILES CCC(C)CC(C)(O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-3-heptanol
Note relative au nom erythro + threo
Quantité 10 g
Poids de la formule 144.25
Pourcentage de pureté ≥98%