Learn More
3,5-Diméthyl-3-hexanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11470671
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470671 1 g 1g
11480671 5 g 5g
11490671 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470671 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20141.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4209-91-0
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00021823
Clé InChI INMGJWCKWKKMPN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3,5-dimethyl, acmc-209jnj, 3-hexanol,3,5-dimethyl, 3-hexanol, 3,5-dimethyl-, .+/-.
CID PubChem 98266
Nom IUPAC 3,5-dimethylhexan-3-ol
SMILES CCC(C)(O)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-3-hexanol
Densité 0.83
Quantité 1 g
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 98%