Learn More
3,5-diméthyl-4-hydroxybenzonitrile-d8, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile-d8 |
| CAS | 1142096-16-9 |
| Formule moléculaire | C9HD8NO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile-d8, 2,6-Dimethyl-4-cyanophenol-d8, 4-Cyano-2,6-dimethylphenol-d8, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile-d8 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-4,11H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c(C#N)c([2H])c(c(O)c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2,6-dideutéro-4-hydroxy-3,5-bis(trideutérométhyl)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.22 |
| Poids de la formule | 155.1186 |