Learn More
3,5-Diméthyl-4-hydroxybenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-4,11H,1-2H3 |
| Poids de la formule | 147.0684 |