Learn More
3,5-diméthyl-4-isoxazolecarbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10623795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10623795 10 g 10g
10437802 250 mg 250mg
10384182 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10623795 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00604EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 54593-26-9
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.127
Clé InChI TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
CID PubChem 289576
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1,2-oxazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%