Learn More
Acide 3,5-diméthylique-4-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397795 5 g 5g
11387795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02704.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3095-38-3 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-diméthyl-4-nitrobenzoïque est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3095-38-3
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Numéro MDL MFCD00014699
Clé InChI RBAVFNOGEPCOQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 249413
Nom IUPAC 3,5-diméthyle-4-acide nitrobenzoïque
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 222°C to 226°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1965772
Synonyme 3,5-dimethyl-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro, 4-nitro-3,5-dimethylbenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-nitro-benzoic acid, 4-nitromesitylenic acid, pubchem19635, acmc-1agmi, benzoic acid,5-dimethyl-4-nitro, benzoic acid,3,5-dimethyl-4-nitro, 3,5-dimethyl-4-nitro benzoic acid
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 195.18
Pourcentage de pureté 97%