Learn More
3,5-Diméthyl-4-nitropyridine-2-méthanol 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11318766
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318766 5 g 5g
11328766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19452.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149082-03-1
Formule moléculaire C8H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.179
Numéro MDL MFCD03426035
Clé InChI KBCDOXSSYLFMHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-nitropyridin-2-yl methanol, 3,5-dimethyl-2-hydroxymethyl-4-nitropyridine, 3,5-dimethyl-4-nitropyridine-2-methanol, 3,5-dimethyl-4-nitro-2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl-3,5-dimethyl-4-nitropyridine, 3,5-dimethyl-4-nitro-2-pyridyl-1-methanol, 2-pyridinemethanol, 3,5-dimethyl-4-nitro, 3,5-dimethyl-4-nitro-2-pyridyl methan-1-ol, 4-nitro-3,5-dimethyl-2-hydroxymethyl pyridine
CID PubChem 4049415
Nom IUPAC (3,5-dimethyl-4-nitropyridin-2-yl)methanol
SMILES CC1=CN=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-4-nitropyridine-2-methanol
Point de fusion 65°C to 68°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%