Learn More
3,5-diméthyl-4-octanone, érythro + thréo, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11465706
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465706 1 g 1g
11475706 5 g 5g
11485706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20799.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7335-17-3
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.269
Numéro MDL MFCD00027147
Clé InChI HIYIOWIWNUWNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-octanone, 2-pentyl 2-butyl ketone, 4-octanone,3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-octanone, erythro + threo, 3,5-dimethyl-4-octanone, threo + erythro
CID PubChem 545932
Nom IUPAC 3,5-diméthyloctan-4-one
SMILES CCCC(C)C(=O)C(C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyl-4-octanone
Note relative au nom erythro + threo
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 99%