Learn More
3’,5’-diméthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398266 1 g 1g
11308276 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15480.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5379-16-8 | C10H12O | 148.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5379-16-8
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD01075693
Clé InChI BKIHFZLJJUNKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3,5-dimethylphenyl ethanone, 3,5-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethylacetophenone, 1-3,5-dimethylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-dimethylphenyl, ethanone, 1-3,5-dimethylphenyl, 1-dimethylphenyl ethan-1-one, pubchem24402, 3', 5'-dimethylacetophenone, 3',5'-dimethyl acetophenone
CID PubChem 14921
Nom IUPAC 1-(3,5-diméthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',5'-Dimethylacetophenone
Point de fusion ∼20°C
Densité 0.988
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.528
Quantité 1 g
Beilstein 2240987
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 97%