Learn More
Acide 3,5-diméthyladamantane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15403607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27073.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-diméthyladamantane-1-carboxylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et API.
Solubilité
Peu soluble (0,14 g/l) (25°C)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Fermer hermétiquement le récipient lors de son stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethyladamantane-1-carboxylic acid
CAS 14670-94-1
Point de fusion 107°C to 109°C
Formule moléculaire C13H19O2
Numéro MDL MFCD00188067
Quantité 1 g
Synonyme 3,5-dimethyl-1-adamantanecarboxylic acid, 1,3-dimethyladamantan-5-carboxylic acid, 3,5-dimethyladamantanecarboxylic acid, maybridge1_002240, 3,5-dimethyltricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3,5-dimethyl adamantane-1-carboxylic acid, acmc-20ancb, 3,5-dimethyladamantane carboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3,5-dimethyl
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C)
Clé InChI BSWOQWGHXZTDOO-QGVZIFMBSA-M
SMILES C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Nom IUPAC acide 3,5-diméthyladamantane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 207.29
CID PubChem 2736224
Poids de la formule 208.3
Pourcentage de pureté 97%