Learn More
3,5-Diméthylaniline, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11433224
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11433224 500 g 500g
11423224 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11433224 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10570.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-69-0 | C8H11N | 121.183 g/mol
3,5-Dimethylaniline is the reagent commonly useful in the manufacture of dyes. It undergoes polymerization in the presence of cerium(IV) sulfate as an oxidant. 3,5-Dimethylaniline was used in the synthesis of chiral packing materials for high performance liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,5-diméthylaniline est un réactif couramment utilisé dans la fabrication de colorants. Elle subit une polymérisation en présence de sulfates de cérium (IV) comme oxydant. La 3,5-diméthylaniline a été utilisée dans la synthèse de matériaux d’emballage chiraux pour la chromatographie en phase liquide haute performance.
Solubilité
Soluble dans l’eau. <0,1 g/100 mL at 19°C
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants, les chloroformates et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-69-0
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00007813
Clé InChI MKARNSWMMBGSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-xylidine, benzenamine, 3,5-dimethyl, 3,5-xylylamine, 3,5-dimethylphenylamine, 3,5-xylidene, 5-amino-1,3-xylene, 1-amino-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzenamine, 3,5-dimethylbenzeneamine, 5-amino-1,3-dimethylbenzene
CID PubChem 7949
Nom IUPAC 3,5-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N)C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylaniline
Point de fusion 9°C to 11°C
Densité 0.971
Quantité 500 g
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.558
Numéro UN UN1711
Beilstein 507051
Merck Index 14,10084
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Informations sur la solubilité Soluble in water. <0.1g/100 mL at 19°C
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté ≥97%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.