Learn More
3,5-diméthylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Xylidine |
| CAS | 108-69-0 |
| Formule moléculaire | C8 H11 N |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3,5-Xylidine, 3,5-Dimethylbenzenamine, 3,5-Dimethyl-1-aminobenzene, 3,5-Dimethyl-N-phenylamine, 3,5-Dimethylaniline, 3,5-Dimethylphenylamine, 3,5-Xylylamine, 5-Amino-1,3-dimethylbenzene, 5-Amino-1,3-xylene, NSC 26880 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(N)c1 |
| Nom IUPAC | 3,5-diméthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.18 |
| Poids de la formule | 121.0891 |