Learn More
3,5-Diméthylbenzaldéhyde, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342247
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342247 1 g 1g
11352247 5 g 5g
11362247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09748.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5779-95-3 | C9H10O | 134.178 g/mol
3,5-Dimethylbenzaldehyde is used to produce 2,3-bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-succinonitrile by heating along with reagent NaCN and solvent H2O, methanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-diméthylbenzaldéhyde est utilisé pour produire du 2,3-bis-(3,5-diméthyl-phényl)-succinonitrile en le chauffant avec le réactif NaCN et le solvant H2O, méthanol.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants et l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5779-95-3
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00082777
Clé InChI NBEFMISJJNGCIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl benzaldehyde, m-xylene-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-benzaldehyde, pubchem15515, acmc-1arkp, 3,5-dimehtylbenzaldehyde, #, ksc494c0b, 3,5-dimethylbenzaldehyde
CID PubChem 34225
Nom IUPAC 3,5-diméthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylbenzaldehyde
Point de fusion 8°C to 10°C
Point d’ébullition 220°C to 222°C
Indice de réfraction 1.5385
Quantité 1 g
Beilstein 2038840
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté ≥98%