Learn More
Acide 3,5-diméthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485407
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485407 25 g 25g
11465407 1 g 1g
11475407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23434.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 172975-69-8 | C8H11BO2 | 149.984 g/mol
3,5-Dimethylbenzeneboronic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-diméthylbenzèneboronique est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172975-69-8
Formule moléculaire C8H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.984
Numéro MDL MFCD00185689
Clé InChI DJGHSJBYKIQHIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylphenyl boronic acid, 3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 3,5-dimethylphenyl boranediol, m-xylene-5-boronic acid, boronic acid, 3,5-dimethylphenyl, pubchem1833, acmc-209e5l, ksc174i6l, 3.5-dimethylphenylboronic acid
CID PubChem 2734349
Nom IUPAC Acide (3,5-diméthylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid
Point de fusion 235°C to 237°C
Quantité 25 g
Beilstein 7368658
Poids de la formule 149.99
Pourcentage de pureté 98%