Learn More
Chlorure de 3,5-diméthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 92°C to 94°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 2640617 |
| Nom IUPAC | 3,5-dimethylbenzene-1-chlorure de sulfonyle |
| Poids de la formule | 204.68 |
| Pourcentage de pureté | 97% |