Learn More
Acide 3,5-diméthylbenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443504 250 g 250g
11423504 10 g 10g
11433504 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443504 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11198.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 499-06-9 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
3,5-Dimethylbenzoic acid is suitable reagent used as carbon and energy supplement in the culture medium of Pseudomonas sp
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-diméthylbenzoïque est un réactif adapté pour servir de supplément de carbone et d’énergie dans le milieu de culture de Pseudomonas sp
Solubilité
Soluble dans le méthanol. (1 g/10 ml). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. À utiliser uniquement dans une hotte chimique filtrante. Incompatible with strong acids and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 499-06-9
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00002525
Clé InChI UMVOQQDNEYOJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitylenic acid, benzoic acid, 3,5-dimethyl, unii-ed8av34n0y, 3,5-dimethyl benzoic acid, 3,5-dimethyl-benzoic acid, ed8av34n0y, 3,5-dimethylbenzoicacid, pubchem15440, 3,5-dimethylbezoic acid, 3,5 dimethylbenzoic acid
CID PubChem 10356
ChEBI CHEBI:64821
Nom IUPAC Acide 3,5-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylbenzoic acid
Point de fusion 168°C to 172°C
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Beilstein 1072182
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. (1g/10 mL). Slightly soluble in water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté ≥98%