Learn More
3,5-Diméthylbenzoyle chlorure, TRC
Code produit 30381595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381595 2.5 g
30375742 10 g
30371431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4767582.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6613-44-1
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylbenzoyl chloride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9ClO/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Poids de la formule 168.0342