Learn More
Bromure de 3,5-diméthylbenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412417 25 g 25g
11402417 5 g 5g
11422417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14267.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27129-86-8 | C9H11Br | 199.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27129-86-8
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.091
Numéro MDL MFCD00013539
Clé InChI QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzylbromide, alpha-bromomesitylene, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethyl, .alpha.-bromomesitylene, 5-bromomethyl-1,3-dimethylbenzene, a-bromomesitylene, pubchem9979, 3,5dimethylbenzyl bromide
CID PubChem 141334
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-3,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CBr)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylbenzyl bromide
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 109°C to 110°C (14 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1857343
Poids de la formule 199.1
Pourcentage de pureté 98%