Learn More
3,5-diméthylbenzyl cyanure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide |
| CAS | 39101-54-7 |
| Formule moléculaire | C10H11N |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(CC#N)c1 |
| Nom IUPAC | 2-(3,5-diméthylphényl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.2 |
| Poids de la formule | 145.0891 |