Learn More
3,5-diméthylbenzyl cyanure, TRC
Code produit 30371511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371511 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371511 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4648801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylbenzyl Cyanide
CAS 39101-54-7
Formule moléculaire C10H11N
Quantité 1 g
Synonyme 3,5-Dimethyl-benzeneacetonitrile, (3,5-Xylyl)acetonitrile, (3,5-Dimethylphenyl)acetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C10H11N/c1-8-5-9(2)7-10(6-8)3-4-11/h5-7H,3H2,1-2H3
SMILES Cc1cc(C)cc(CC#N)c1
Nom IUPAC 2-(3,5-diméthylphényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 145.2
Poids de la formule 145.0891