Learn More
Isocyanate de 3,5-diméthylisoxazol-4-yle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10445312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10445312 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10242302 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10445312 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00606CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 131825-41-7
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.126
Numéro MDL MFCD00119910
Clé InChI JJQYAGYVYNMYGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylisoxazol-4-yl isocyanate, isoxazole,4-isocyanato-3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-isocyanate, 4-isocyanato-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl isoxazol-4-yl isocyanate, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylisocyanate, acmc-20mu97, 3,5-dimethylisoxazol-4-isocyanate, 3,5-dimethyl-4-isocyanatoisoxazole, 4-isocyanato3,5-dimethyl-isoxazole
CID PubChem 2736266
Nom IUPAC 4-isocyanato-3,5-diméthyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylisoxazol-4-yl isocyanate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 95%