Learn More
Acide 3,5-diméthylisoxazole-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453557 5 g 5g
15443557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26893.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 16114-47-9 | C5H8BNO3 | 140.933 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16114-47-9
Formule moléculaire C5H8BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 140.933
Numéro MDL MFCD02677945
Clé InChI DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylisoxazole-4-boronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolylboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-ylboronic acid, 3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-boronicacid, 3,5-dimethyl-4-isoxazoleboronic acid, 3,5-dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-boronic acid, dimethyl-1,2-oxazol-4-yl boronic acid
CID PubChem 2734346
Nom IUPAC (3,5-diméthyle-1,2-oxazol-4-yl)acide boronique
SMILES B(C1=C(ON=C1C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Point de fusion 106°C to 108°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.93
Pourcentage de pureté 97%