Learn More
Chlorure de 3,5-diméthylisoxazole-4-carbonyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11460250
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460250 5 g 5g
11450250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460250 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50695.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 3,5-diméthylisoxazole-4-carbonyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31301-45-8
Formule moléculaire C6H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.569
Numéro MDL MFCD00052555
Clé InChI MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
CID PubChem 2736265
Nom IUPAC 3,5-diméthyle-1,2-oxazole-4-chlorure de carbonyle
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 159.57
Pourcentage de pureté 98%