Learn More
Chlorure de 3,5-diméthylisoxazole-4-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10603783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10603783 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10603783 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00602DA
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS 31301-45-8
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H6ClNO2
Numéro MDL MFCD00052555
Quantité 1 g
Synonyme 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbonylchloride, dimethyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, pubchem8669, acmc-20a3wc, 3,5-dimethylisoxasole-4-carbonyl chloride, 3,5-dimethyisoxazole-4-carbonyl chloride, 3,5 dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Clé InChI MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)Cl
Nom IUPAC 3,5-diméthyle-1,2-oxazole-4-chlorure de carbonyle
Poids moléculaire (g/mol) 159.569
CID PubChem 2736265
Poids de la formule 159.57
Pourcentage de pureté 95%