Learn More
3,5-diméthylisoxazole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438508 25 g 25g
15428508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61912.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54593-26-9 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54593-26-9
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.127
Numéro MDL MFCD02681977
Clé InChI TVAYXKLCEILMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carbaldehyde, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-formalisoxazole, pubchem8682, acmc-1axd1, ksc496e3j, 3,5-dimethylisoxazol-4-carbaldehyde
CID PubChem 289576
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1,2-oxazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 35°C to 38°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide