Learn More
Acide 3,5-diméthylisoxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11321406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11321406 1 g Flacon en verre ambré 1g
10361875 5 g Flacon en verre ambré -
10525265 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11321406 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00601DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 2510-36-3
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.126
Clé InChI IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
CID PubChem 75636
Nom IUPAC Acide 3,5-diméthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 141.13