Learn More
Acide 3,5-diméthylisoxazole-4-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428406 25 g 25g
11408406 1 g 1g
11418406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15419.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2510-36-3 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2510-36-3
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.126
Numéro MDL MFCD00051657
Clé InChI IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxasole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl, dimethyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem8774, akos pao-1555
CID PubChem 75636
Nom IUPAC Acide 3,5-diméthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 140°C to 142°C
Quantité 25 g
Beilstein 115819
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 99%