Learn More
3,5-diméthylisoxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414893 25 g -
11424893 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414893 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12217.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 300-87-8 | C5H7NO | 97.117 g/mol
The optimization of 3,5-dimethylisoxazole derivatives to develop potent inhibitors of the BET (bromodomain and extra terminal domain) bromodomain family with good ligand efficiency. It has hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼoptimisation des dérivés de 3,5-diméthylisoxazole pour développer de puissants inhibiteurs de la famille de bromomaïne BET (bromomaïne et domaine terminal supplémentaire) avec une bonne efficacité des ligands. Il a une activité hypoglycémique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300-87-8
Formule moléculaire C5H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 97.117
Numéro MDL MFCD00003156
Clé InChI FICAQKBMCKEFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylisoxazole, isoxazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylisooxazole, 3,5-dwumetyloizoksazolu, 3,5-dwumetyloizoksazolu polish, 3,5-dimethylisoxazol, pubchem8641, isoxazole,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-isoxazole
CID PubChem 9312
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=CC(=NO1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylisoxazole
Point de fusion -14°C
Densité 0.992
Point d’ébullition 142°C to 144°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Indice de réfraction 1.4415
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 106324
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 99%