Learn More
3,5-diméthylphénol, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474923 100 g 100g
11484923 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474923 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12236.22
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
3,5-Dimethylphenol finds application as adhesives, sealant chemicals, plating and surface treating agents. It is also used as a solvent for cleaning or degreasing. Further, it is employed as a chemical intermediate for antioxidants, phenolic resins, active pharmaceutical ingredients and metaxalone (muscle relaxant).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-diméthylphénol trouve son application sous forme d’adhésifs, de produits chimiques de scellage, d’agents de traitement de surface et de plaque. Il est également utilisé comme solvant pour le nettoyage ou le dégraissage. De plus, il est utilisé comme intermédiaire chimique pour les antioxydants, les résines phénoliques, les ingrédients pharmaceutiques actifs et le métaxalone (décontractant musculaire).
Solubilité
Soluble dans l’alcool éthylique, le tétrachlorure de carbone, le benzène, le chloroforme, l’eau et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les bases, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants, le laiton et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-68-9
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002307
Clé InChI TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
CID PubChem 7948
ChEBI CHEBI:38572
Nom IUPAC 3,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylphenol
Point de fusion 61°C to 65°C
Densité 1.12
Point d’ébullition 222°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2261
Beilstein 774117
Merck Index 14,10082
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachloride,benzene,chloroform,water and ether.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥98%