Learn More
3,5-diméthylphénol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10225880 100 g Flacon en verre 100g
10194460 5 g Flacon en verre 5g
10696942 500 g Flacon en verre 500g
10524524 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10225880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162791000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-68-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-68-9
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002307
Clé InChI TUAMRELNJMMDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-xylenol, sym-m-xylenol, phenol, 3,5-dimethyl, 1,3,5-xylenol, 3,5-dmp, 1-hydroxy-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethyl phenol, 5-hydroxy-m-xylene, xylenol 200, unii-ona760g0wa
CID PubChem 7948
ChEBI CHEBI:38572
Nom IUPAC 3,5-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(O)=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylphenol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63°C to 66°C
Couleur Orange à blanc
Densité 1.1150g/mL
Point d’ébullition 222°C
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 492
Merck Index 15, 10279
Gravité spécifique 1.115
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.3g/L (25°C). Other solubilities: soluble in naoh solutions,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,benzene
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Solide cristallin