Learn More
3,5-Dimethylphenol, TRC
Code produit 30450220
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30450220 10 g 10g
30452909 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30450220 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX74950510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-68-9
Formule moléculaire C8 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 122.16
Synonyme 3,5-Dimethylphenol, Phenol, 3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol (8CI), 3,5-Dimethylphenol, 1,3,5-Xylenol, 1-Hydroxy-3,5-dimethylbenzene, NSC 9268
Nom IUPAC 3,5-dimethylphenol
SMILES Cc1cc(C)cc(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylphenol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5,9H,1-2H3
Poids de la formule 122.0732