Learn More
3,5-isocyanate de diméthylphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322577 5 g 5g
11312577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11698.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54132-75-1 | C9H9NO | 147.177 g/mol
3,5-Dimethylphenyl isocyanate is applications include linking with oligosaccharides and cyclodextrins for chiral chromatography stationary phases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 3,5-diméthylphényle est une application qui consiste à établir des liens avec des oligosaccharides et des cyclodextrines pour les phases stationnaires de chromatographie chirale.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54132-75-1
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00013868
Clé InChI DZSGDHNHQAJZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylphenyl isocyanate, 3,5-dimethylphenylisocyanate, 3,5-xylyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl, isocyanic acid 3,5-dimethylphenyl ester, 5-isocyanato-m-xylene, 1-isocyanato-3,5-dimethyl-benzene, acmc-1axct, 3,5-dimethylbenzenisocyanate, ksc274i2t
CID PubChem 521488
Nom IUPAC 1-isocyanato-3,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)N=C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Densité 1.045
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.528
Numéro UN UN2206
Beilstein 774958
Point d’ébullition 205°C
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 97%