Learn More
3,5-Diméthylphénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358275 10 g 10g
11348275 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10170.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39101-54-7 | C10H11N | 145.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39101-54-7
Formule moléculaire C10H11N
Poids moléculaire (g/mol) 145.205
Numéro MDL MFCD00060304
Clé InChI LMUKNQSVBFEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl acetonitrile, 3,5-dimethylphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-phenyl-acetonitrile, 2-3,5-dimethylphenyl ethanenitrile, acmc-20a3vm, 3.5-dimethylphenylacetonitril, 3,5-dimethylbenzeneacetonitrile, 3,5-dimethylphenylethanenitrile
CID PubChem 123481
Nom IUPAC 2-(3,5-diméthylphényl)acétonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CC#N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylphenylacetonitrile
Point de fusion 42°C to 45°C
Point d’ébullition 170°C (20 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2573956
Poids de la formule 145.2
Pourcentage de pureté 98%