Learn More
3,5-Dimethylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10520594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10520594 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10520594 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359290050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylphenylboronic acid
CAS 172975-69-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H11BO2
Synonyme 3,5-dimethylphenyl boronic acid, 3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 3,5-dimethylphenyl boranediol, m-xylene-5-boronic acid, boronic acid, 3,5-dimethylphenyl, pubchem1833, acmc-209e5l, ksc174i6l, 3.5-dimethylphenylboronic acid
Clé InChI DJGHSJBYKIQHIK-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)C)C)(O)O
Nom IUPAC (3,5-dimethylphenyl)boronic acid
Poids moléculaire (g/mol) 149.984
CID PubChem 2734349
Poids de la formule 149.98
Pourcentage de pureté ≥96.0%