Learn More
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride |
| CAS | 60481-36-9 |
| Formule moléculaire | C8H13ClN2 |
| Numéro MDL | MFCD00052269 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | Cl.CC1=CC(=CC(=C1)NN)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.66 |
| Pourcentage de pureté | 95% |