Learn More
Hydrochloride de 3,5-dimethylphenylhydrazine , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433744 25 g 25g
11423744 5 g 5g
11443744 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433744 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11336.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60481-36-9 | C8H13ClN2 | 172.656 g/mol
3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride participates inFischer indole synthesis protocol in biological evaluation of novel antitubercular indolecarboxamide derivatives against drug-susceptible and drug-resistant mycobacterium tuberculosis strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 3,5-diméthylphénylhydrazine participe au protocole de synthèse de l’indole de Fisher dans l’évaluation biologique de nouveaux dérivés de l’indole carboxamide antituberculaire contre les souches de mycobacterium tuberculosis sensibles et résistantes aux médicaments.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60481-36-9
Formule moléculaire C8H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 172.656
Numéro MDL MFCD00052269
Clé InChI RSBQANBNDXZFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylphenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazinehydrochloride, 3,5-dimethyl phenylhydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenylhydrazine, hydrazine, 3,5-dimethylphenyl-, monohydrochloride, pubchem6407, ksc491e7r, 1-3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride, 3,5-dimethylphenyl hydrazine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 12651341
Nom IUPAC (3,5-Diméthylphényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)NN)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion 180°C (decomposition)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 172.66
Pourcentage de pureté 98%