Learn More
Bromure de 3,5-diméthylphénylmagnésium, 0,5 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le bromure de 3,5-diméthylphénylmagnésium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide |
| CAS | 34696-73-6 |
| Formule moléculaire | C8H9BrMg |
| Numéro MDL | MFCD01311497 |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2924 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Synonyme | 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, xpxqqjmqeswikm-uhfffaoysa-m, 3,5-dimethylphenyl magnesium bromide, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent |
| Informations sur la solubilité | It reacts with water. |
| Clé InChI | XPXQQJMQESWIKM-UHFFFAOYSA-M |
| Show More |