Learn More
Bromure de 3,5-diméthylphénylmagnésium, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723142 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10723142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431940500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylphenylmagnesium bromide
CAS 34696-73-6, 109-99-9
% min. CAS 9.2, 86.2
% max. CAS 13.8, 90.8
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9100g/mL
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C8H9BrMg
Formule linéaire (CH3)2C6H3MgBr
Numéro MDL MFCD01311497
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.91
Synonyme 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, xpxqqjmqeswikm-uhfffaoysa-m, 3,5-dimethylphenyl magnesium bromide, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,5-dimethylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Clé InChI XPXQQJMQESWIKM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1
Nom IUPAC bromo(3,5-dimethylphenyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 209.37
CID PubChem 10965748
Poids de la formule 209.37
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.