Learn More
3,5-diméthylpyrazine-2-amine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10062412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10062412 1 g 1g
10765803 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10062412 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07911DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 91678-81-8
Formule moléculaire C6H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 123.159
Numéro MDL MFCD00107172
Clé InChI GZZRWBRYYZGTNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3,5-dimethylpyrazine, 3,5-dimethyl-2-pyrazinamine, 3,5-dimethylpyrazine-2-ylamine, pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 2-pyrazinamine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-pyrazinamine, 2-amino-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 3,5-dimethylpyrazin-2-ylamine
CID PubChem 2774764
Nom IUPAC 3,5-diméthylpyrazine-2-amine
SMILES CC1=CN=C(C(=N1)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylpyrazin-2-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 97%