Learn More
3,5-diméthylpyrazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10366790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10366790 100 g Flacon en plastique 100g
11956211 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116701000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-51-6 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-51-6
Formule moléculaire C5H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD00005243
Clé InChI SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5 dmp, pyrazole, 3,5-dimethyl, 3,5-dwumetylopirazolu, unii-h21n865k9j, 3,5-dwumetylopirazolu polish, 3,5-dimethyl pyrazole, pyrazole,5-dimethyl, pubchem13256
CID PubChem 6210
Nom IUPAC 3,5-dimethyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CC(C)=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylpyrazole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 106.0°C to 109.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 218.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 23,74
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux