Learn More
3,5-diméthylpyrazole, TRC
Code produit 30386021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386021 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386021 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47893525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylpyrazole
CAS 67-51-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C5 H8 N2
Quantité 25 g
Synonyme Pyrazole, 3,5-dimethyl- (6CI,8CI), 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 1H-3,5-Dimethylpyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole, NSC 8729, TH 564, Trixene DP 8692, U 6245
Formule InChI InChI=1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES Cc1cc(C)[nH]n1
Nom IUPAC 3,5-diméthyl-1H-pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Poids de la formule 96.0687
Pourcentage de pureté >95