Learn More
Ester pinacolique d’acide 3,5-diméthylpyridine-4-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15498005
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Code produit. 15498005
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32159.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1032358-02-3
Formule moléculaire C13H20BNO2
Numéro MDL MFCD10566506
Quantité 500 mg
Synonyme 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3,5-dimethylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,5-dimethyl-4-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 3,5-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
Clé InChI PLCYEDJFSPVVLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(C)=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nom IUPAC 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 233.12
CID PubChem 45588136
Poids de la formule 233.12
Pourcentage de pureté 95%