Learn More
3,5-diméthylthiophénole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318145 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11318145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08403.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 38360-81-5 | C8H10S | 138.228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38360-81-5
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00040226
Clé InChI CESBAYSBPMVAEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethylbenzene-1-thiol, 3,5-dimethyl thiophenol, m-xylene-5-thiol, 5-mercapto-m-xylene, 3,5-xylenethiol, xylenethiol, mixed isomers, 3,5dimethylthiophenol, pubchem6885
CID PubChem 117548
Nom IUPAC 3,5-diméthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)S)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylthiophenol
Densité 1.015
Point d’ébullition 127°C (50 mmHg)
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.5675
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 3233085
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 97%