Learn More
3,5-Dimethylthiophenol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30979661
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30979661 10 g
30975376 25 g
30970492 1 g
30969887 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30979661 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1066110g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethylthiophenol
CAS 38360-81-5
Formule moléculaire C8H10S
Numéro MDL MFCD00040226
Quantité 10 g
SMILES SC1=CC(C)=CC(C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 138.23
Pourcentage de pureté 98%