Learn More
Acide 3,5-dinitro-4-hydroxybenzoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 1019-52-9 |
| Formule moléculaire | C7 H4 N2 O7 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | Acide 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.116 |
| Poids de la formule | 228.002 |