Learn More
Acide 3,5-dinitro-4-hydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30372056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372056 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372056 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493015500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 1019-52-9
Formule moléculaire C7 H4 N2 O7
Quantité 500 mg
Synonyme 4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-3,5-dinitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 228.116
Poids de la formule 228.002