Learn More
3,5-Dinitro-4-pyridinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dinitro-4-pyridinol |
| CAS | 10425-71-5 |
| Formule moléculaire | C5H3N3O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3,5-Dinitro-4-hydroxypyridine, 3,5-Dinitro-4-pyridinol, 4-Hydroxy-3,5-dinitropyridine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H3N3O5/c9-5-3(7(10)11)1-6-2-4(5)8(12)13/h1-2H,(H,6,9) |
| SMILES | Oc1c(cncc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 3,5-dinitropyridine-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.09 |
| Poids de la formule | 185.0073 |