Learn More
Acide 3,5-dinitrobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,5-Dinitrobenzoic acid, is used as a reagent used in the derivatization of resins and the determination of ampicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 3,5-dinitrobenzoïque est utilisé comme réactif pour la dérivation des résines et la détermination de l’ampicilline.
Solubilité
Il est soluble dans l’éthanol (50 mg/ml), le méthanol, l’alcool (très soluble) et l’acide acétique glacial (très soluble). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des agents réducteurs forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dinitrobenzoic acid |
| Point de fusion | 204°C to 208°C |
| Densité | 1.68 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN1325 |
| Beilstein | 1914286 |
| Merck Index | 14,3276 |
| Informations sur la solubilité | It is Soluble in ethanol (50mg/mL),methanol,alcohol (very),and glacial acetic acid (very). Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 212.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |