Learn More
Acide 3,5-dinitrobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13448378 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13448378 1 kg Flacon en plastique 1kg
10387370 100 g Flacon en plastique 100g
10153010 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13448378 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153190010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-34-3 | C7H4N2O6 | 212.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-34-3
Formule moléculaire C7H4N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 212.12
Numéro MDL MFCD00007253
Clé InChI VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid
CID PubChem 7433
ChEBI CHEBI:73914
Nom IUPAC 3,5-acide dinitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dinitrobenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 205.0°C to 209.0°C
Densité 1.6830g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (O2N)2C6H3CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 09,413
Merck Index 15,3302
Gravité spécifique 1.683
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1350mg/l (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol and glacial acetic acid,sparingly soluble in ether,benzene and,carbon disulfide
Poids de la formule 212.12
Pourcentage de pureté 98+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dinitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.