Learn More
Acide 3,5-dinitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dinitrobenzoic Acid |
| CAS | 99-34-3 |
| Formule moléculaire | C7 H4 N2 O6 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,5-Dinitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-1,5-dinitrobenzene, DNBA, NSC 8732 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4N2O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 3,5-acide dinitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.12 |
| Poids de la formule | 212.0069 |